missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Alfa Aesar™ 5-chloro-2-(trifluorométhoxy)benzaldéhyde, 97 %
Marque: Alfa Aesar™ H31584.06
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : Poids : 0.00500kg
Quantité. | 5g |
---|
Identifiants chimiques
1092461-15-8 | |
224.563 | |
VJRCCSALVWMZAN-UHFFFAOYSA-N | |
46835525 | |
C1=CC(=C(C=C1Cl)C=O)OC(F)(F)F |
C8H4ClF3O2 | |
MFCD11519353 | |
5-chloro-2-trifluoromethoxy benzaldehyde, 2-trifluoromethoxy-5-chlorobenzaldehyde, 5-chloro-2-trifluoromethoxy benzaldehyde, jrd | |
5-chloro-2-(trifluorométhoxy)benzaldéhyde |
Spécification
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzaldehyde | |
Air Sensitive | |
1092461-15-8 | |
MFCD11519353 | |
VJRCCSALVWMZAN-UHFFFAOYSA-N | |
5-chloro-2-(trifluorométhoxy)benzaldéhyde | |
46835525 | |
97% |
1.4755 | |
5g | |
C8H4ClF3O2 | |
5-chloro-2-trifluoromethoxy benzaldehyde, 2-trifluoromethoxy-5-chlorobenzaldehyde, 5-chloro-2-trifluoromethoxy benzaldehyde, jrd | |
C1=CC(=C(C=C1Cl)C=O)OC(F)(F)F | |
224.563 | |
224.57 |