Learn More
Alfa Aesar™ 5-Chloro-2-(trifluorométhoxy)benzamide, 97 %
Marque: Alfa Aesar™ H32184.MD
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : Poids : 0.00025kg
Quantité. | 250mg |
---|
Identifiants chimiques
1092461-18-1 | |
239.578 | |
NRAWYPLVPCUXOA-UHFFFAOYSA-N | |
57361681 | |
C1=CC(=C(C=C1Cl)C(=O)N)OC(F)(F)F |
C8H5ClF3NO2 | |
MFCD11519356 | |
5-chloro-2-trifluoromethoxy benzamide, 5-chloro-2-trifluoromethoxy benzamide, jrd | |
5-chloro-2-(trifluorométhoxy)benzamide |
Spécification
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzamide | |
250mg | |
C8H5ClF3NO2 | |
5-chloro-2-trifluoromethoxy benzamide, 5-chloro-2-trifluoromethoxy benzamide, jrd | |
C1=CC(=C(C=C1Cl)C(=O)N)OC(F)(F)F | |
239.578 | |
239.58 |
127°C to 129°C | |
1092461-18-1 | |
MFCD11519356 | |
NRAWYPLVPCUXOA-UHFFFAOYSA-N | |
5-chloro-2-(trifluorométhoxy)benzamide | |
57361681 | |
97% |