Learn More
5-chloro-3-(chlorométhyl)-1,2,4-thiadiazole, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10009531
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
74461-64-6
C3H2Cl2N2S
169.02
MFCD00096470
FFFMIFUBJZBTCG-UHFFFAOYSA-N
5-chloro-3-chloromethyl-1,2,4-thiadiazole, 5-chloro-3-chloromethyl-1,2,4 thiadiazole, 3-chloromethyl-5-chloro-1,2,4 thiadiazole, 3-chloromethyl-5-chloro-1,2,4-thiadiazole, 1,2,4-thiadiazole,5-chloro-3-chloromethyl, 1,2,4-thiadiazole, 5-chloro-3-chloromethyl-7ci, 9ci
332610
5-chloro-3-(chlorométhyl)-1,2,4-thiadiazole
ClCC1=NSC(Cl)=N1
74461-64-6
C3H2Cl2N2S
169.02
MFCD00096470
FFFMIFUBJZBTCG-UHFFFAOYSA-N
5-chloro-3-chloromethyl-1,2,4-thiadiazole, 5-chloro-3-chloromethyl-1,2,4 thiadiazole, 3-chloromethyl-5-chloro-1,2,4 thiadiazole, 3-chloromethyl-5-chloro-1,2,4-thiadiazole, 1,2,4-thiadiazole,5-chloro-3-chloromethyl, 1,2,4-thiadiazole, 5-chloro-3-chloromethyl-7ci, 9ci
332610
5-chloro-3-(chlorométhyl)-1,2,4-thiadiazole
ClCC1=NSC(Cl)=N1
Nom chimique ou matériau 5-chloro-3-(chloromethyl)-1, 2, 4-thiadiazole
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 169.03
Pourcentage de pureté 97%