Learn More
5-(Chlorométhyle)-1-méthyle-3-thien-2-yl-1H-pyrazole, ≥97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3174990
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
876316-96-0
C9H9ClN2S
212.695
MFCD08435886
GQMRXNSYTBKJTB-UHFFFAOYSA-N
5-chloromethyl-1-methyl-3-thien-2-yl-1h-pyrazole, 5-chloromethyl-1-methyl-3-thiophen-2-yl pyrazole, 1h-pyrazole,5-chloromethyl-1-methyl-3-2-thienyl, 2-5-chloromethyl-1-methylpyrazol-3-yl thiophene, 5-chloromethyl-1-methyl-3-thiophen-2-yl-1h-pyrazole
18525812
5-(chlorométhyl)-1-méthyl-3-thiophène-2-ylpyrazole
CN1C(=CC(=N1)C2=CC=CS2)CCl
876316-96-0
C9H9ClN2S
212.695
MFCD08435886
GQMRXNSYTBKJTB-UHFFFAOYSA-N
5-chloromethyl-1-methyl-3-thien-2-yl-1h-pyrazole, 5-chloromethyl-1-methyl-3-thiophen-2-yl pyrazole, 1h-pyrazole,5-chloromethyl-1-methyl-3-2-thienyl, 2-5-chloromethyl-1-methylpyrazol-3-yl thiophene, 5-chloromethyl-1-methyl-3-thiophen-2-yl-1h-pyrazole
18525812
5-(chlorométhyl)-1-méthyl-3-thiophène-2-ylpyrazole
CN1C(=CC(=N1)C2=CC=CS2)CCl
Nom chimique ou matériau 5-(Chloromethyl)-1-methyl-3-thien-2-yl-1H-pyrazole
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 250 mg
Poids de la formule 212.7
Pourcentage de pureté 97%