Learn More
5-chloropyridazin-3(2H)-one, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3881056
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
660425-07-0
C4H3ClN2O
130.53
MFCD12198134
NHMLZGFOEYLZEN-UHFFFAOYSA-N
5-chloropyridazin-3-2h-one, 5-chloropyridazin-3 2h-one, 5-chloropyridazin-3-ol, 5-chloro-2h-pyridazin-3-one, 3 2h-pyridazinone, 5-chloro, acmc-20dlsu, 5-chloropyridazin-3-one, 5-chloropyridazine-3-ol, 5-chloro-pyridazin-3-one, 5-chloropyridazin-3 2h one
19905718
4-chloro-1H-pyridazine-6-one
ClC1=CC(=O)NN=C1
660425-07-0
C4H3ClN2O
130.53
MFCD12198134
NHMLZGFOEYLZEN-UHFFFAOYSA-N
5-chloropyridazin-3-2h-one, 5-chloropyridazin-3 2h-one, 5-chloropyridazin-3-ol, 5-chloro-2h-pyridazin-3-one, 3 2h-pyridazinone, 5-chloro, acmc-20dlsu, 5-chloropyridazin-3-one, 5-chloropyridazine-3-ol, 5-chloro-pyridazin-3-one, 5-chloropyridazin-3 2h one
19905718
4-chloro-1H-pyridazine-6-one
ClC1=CC(=O)NN=C1
Nom chimique ou matériau 5-chloropyridazin-3(2H)-one
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 130.53
Pourcentage de pureté 97%