Learn More
Acide 5-chlorothiophène-2-carboxylique, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3757298
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
24065-33-6
C5H3ClO2S
162.59
MFCD00041426
QZLSBOVWPHXCLT-UHFFFAOYSA-N
5-chloro-2-thiophenecarboxylic acid, 2-thiophenecarboxylic acid, 5-chloro, 2-chloro-5-carboxythiophene, 5-chloro-2-thiophene carboxylic acid, pubchem7380, maybridge3_003717, acmc-209g8i, rivaroxaban related compound, 5-18-06-00177 beilstein handbook reference, ksc204m2j
95048
5-chlorothiophene-2-carboxylic acid
OC(=O)C1=CC=C(Cl)S1
24065-33-6
C5H3ClO2S
162.59
MFCD00041426
QZLSBOVWPHXCLT-UHFFFAOYSA-N
5-chloro-2-thiophenecarboxylic acid, 2-thiophenecarboxylic acid, 5-chloro, 2-chloro-5-carboxythiophene, 5-chloro-2-thiophene carboxylic acid, pubchem7380, maybridge3_003717, acmc-209g8i, rivaroxaban related compound, 5-18-06-00177 beilstein handbook reference, ksc204m2j
95048
5-chlorothiophene-2-carboxylic acid
OC(=O)C1=CC=C(Cl)S1
Nom chimique ou matériau 5-chlorothiophene-2-carboxylic acid
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 146°C to 150°C
Couleur Jaune crème
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Poids de la formule 162.6
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 5-Chlorothiophene-2-carboxylic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.