Learn More
5-Cyano-2-méthylpyridine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11392317
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
3222-48-8
C7H6N2
118.139
MFCD00038042
PBLOYQAQGYUPCM-UHFFFAOYSA-N
5-cyano-2-picoline, 5-cyano-2-methylpyridine, 6-methylnicotinonitrile, 6-methyl-3-pyridinecarbonitrile, 3-cyano-6-methylpyridine, 3-pyridinecarbonitrile, 6-methyl, pubchem6695, 2-methyl-5-cyanopyridine, 6-methylnicotinonitrile #, acmc-209z1l
281995
6-méthylpyridine-3-carbonitrile
CC1=NC=C(C=C1)C#N
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
3222-48-8
C7H6N2
118.139
MFCD00038042
PBLOYQAQGYUPCM-UHFFFAOYSA-N
5-cyano-2-picoline, 5-cyano-2-methylpyridine, 6-methylnicotinonitrile, 6-methyl-3-pyridinecarbonitrile, 3-cyano-6-methylpyridine, 3-pyridinecarbonitrile, 6-methyl, pubchem6695, 2-methyl-5-cyanopyridine, 6-methylnicotinonitrile #, acmc-209z1l
281995
6-méthylpyridine-3-carbonitrile
CC1=NC=C(C=C1)C#N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 5-Cyano-2-methylpyridine
Point de fusion 83°C to 87°C
Point d’ébullition 216°C to 217°C
Quantité 1 g
Beilstein 111235
Poids de la formule 118.14
Pourcentage de pureté 99%