Learn More
Alfa Aesar™ 5’-Fluoro-2’-iodoacétophénone, 97 %
Marque:  Alfa Aesar™ H66475.06
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 914225-70-0 Poids : 0.00500kg
Quantité. 5g
Code produit. 15432769
  • 264.00€ / 5g
Expédition estimée
22-02-2021
Description
Description
Applications
Le 5′-fluoro-2′-iodoacétophénone est utilisé comme intermédiaires pharmaceutiques.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Incompatible avec les agents légers et oxydants.
Spécification
Identifiants chimiques
914225-70-0
264.038
NRLSRIONJVBZDT-UHFFFAOYSA-N
29934881
CC(=O)C1=C(C=CC(=C1)F)I
C8H6FIO
MFCD09033159
5'-fluoro-2'-iodoacetophenone, 1-5-fluoro-2-iodophenyl ethanone, 2'-iodo-5'-fluoroacetophenone, 1-5-fluoro-2-iodophenyl ethan-1-one, 1-5-fluoro-2-iodo-phenyl ethanone, 5-fluoro-2-iodoacetophenone, pubchem15742, 1-5-fluoro-2-iodo-phenyl-ethanone, 1-5-fluoranyl-2-iodanyl-phenyl ethanone
1(-5-fluoro-2-iodophényl)éthanone
Spécification
5'-Fluoro-2'-iodoacetophenone
Marron
914225-70-0
MFCD09033159
5'-fluoro-2'-iodoacetophenone, 1-5-fluoro-2-iodophenyl ethanone, 2'-iodo-5'-fluoroacetophenone, 1-5-fluoro-2-iodophenyl ethan-1-one, 1-5-fluoro-2-iodo-phenyl ethanone, 5-fluoro-2-iodoacetophenone, pubchem15742, 1-5-fluoro-2-iodo-phenyl-ethanone, 1-5-fluoranyl-2-iodanyl-phenyl ethanone
NRLSRIONJVBZDT-UHFFFAOYSA-N
1(-5-fluoro-2-iodophényl)éthanone
29934881
Liquide
Light sensitive
5g
C8H6FIO
22044599
Slightly soluble in water.
CC(=O)C1=C(C=CC(=C1)F)I
264.038
264.04
97%
Vidéos
FDS Documents