Learn More
5’-Fluoro-2’-iodoacétophénone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Description
5'-Fluoro-2'-iodoacetophenone is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 5′-fluoro-2′-iodoacétophénone est utilisé comme intermédiaires pharmaceutiques.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Incompatible avec les agents légers et oxydants.
Le 5′-fluoro-2′-iodoacétophénone est utilisé comme intermédiaires pharmaceutiques.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Incompatible avec les agents légers et oxydants.
Spécification
Nom chimique ou matériau | 5'-Fluoro-2'-iodoacetophenone |
Couleur | Marron |
Quantité | 250 mg |
Beilstein | 22044599 |
Sensibilité | Light sensitive |
Informations sur la solubilité | Slightly soluble in water. |
Poids de la formule | 264.04 |
Pourcentage de pureté | 97% |
Forme physique | Liquide |