Learn More
5-fluoro-2-méthylaniline, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4228681
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
367-29-3
C7H8FN
125.15
MFCD00007764
JLCDTNNLXUMYFQ-UHFFFAOYSA-N
2-amino-4-fluorotoluene, 5-fluoro-o-toluidine, 3-fluoro-6-methylaniline, 2-methyl-5-fluoroaniline, benzenamine, 5-fluoro-2-methyl, 5-fluoro-2-methyl-phenylamine, 5-fluoro-2-methyl-aniline, 5-fluoro-2-methylphenylamine, 5-fluor-2-methylanilin
67774
5-fluoro-2-méthylaniline
CC1=CC=C(F)C=C1N
367-29-3
C7H8FN
125.15
MFCD00007764
JLCDTNNLXUMYFQ-UHFFFAOYSA-N
2-amino-4-fluorotoluene, 5-fluoro-o-toluidine, 3-fluoro-6-methylaniline, 2-methyl-5-fluoroaniline, benzenamine, 5-fluoro-2-methyl, 5-fluoro-2-methyl-phenylamine, 5-fluoro-2-methyl-aniline, 5-fluoro-2-methylphenylamine, 5-fluor-2-methylanilin
67774
5-fluoro-2-méthylaniline
CC1=CC=C(F)C=C1N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 5-Fluoro-2-methylaniline
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 38.0°C to 40.0°C
Couleur Violet à marron
Point d’ébullition 98.0°C to 100.0°C (15.0 mmHg)
Point d’éclair 90°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire FC6H3(CH3)NH2
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ether
Poids de la formule 125.15
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Solide ou liquide cristallin
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 5-Fluoro-2-methylaniline
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.