Learn More
Alfa Aesar™ 5-Fluoro-2-(trifluorométhoxy)benzylamine, 97 %
Marque:  Alfa Aesar™ H31859.MD
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : Poids : 0.00025kg Transport : UN number : 2735 Chem class : 8 Pack group : III
Quantité. 250mg
Code produit. 15434517
  • 58.37€ / 250mg
En stock, prêt à être expédié : 1
Identifiants chimiques
1092460-98-4
209.144
FPZXDOJFLLZXCM-UHFFFAOYSA-N
57365255
C1=CC(=C(C=C1F)CN)OC(F)(F)F
C8H7F4NO
MFCD11519342
5-fluoro-2-trifluoromethoxy benzylamine, 1-5-fluoro-2-trifluoromethoxy phenyl methanamine, 5-fluoro-2-trifluoromethoxy benzylamine, jrd, 5-fluoro-2-trifluoromethoxy phenyl methylamine
[5-fluoro-2-(trifluorométhoxy)phényl]méthanamine
Spécification
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzylamine
Air Sensitive
1092460-98-4
MFCD11519342
5-fluoro-2-trifluoromethoxy benzylamine, 1-5-fluoro-2-trifluoromethoxy phenyl methanamine, 5-fluoro-2-trifluoromethoxy benzylamine, jrd, 5-fluoro-2-trifluoromethoxy phenyl methylamine
C1=CC(=C(C=C1F)CN)OC(F)(F)F
209.144
209.14
1.4405
250mg
C8H7F4NO
UN2735
FPZXDOJFLLZXCM-UHFFFAOYSA-N
[5-fluoro-2-(trifluorométhoxy)phényl]méthanamine
57365255
97%
Vidéos
FDS Documents