missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-fluoro-2-(trifluorométhyl)aniline, 97 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-7029217
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
827-20-3
C7H5F4N
179.118
MFCD06660353
LBSBTIMHMYAFFS-UHFFFAOYSA-N
5-fluoro-2-trifluoromethyl aniline, 2-amino-4-fluorobenzotrifluoride, benzenamine, 5-fluoro-2-trifluoromethyl, pubchem1544, 5-fluoro-2-trifluoromethyl phenylamine
17750836
5-fluoro-2-(trifluorométhyl)aniline
C1=CC(=C(C=C1F)N)C(F)(F)F
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
827-20-3
C7H5F4N
179.118
MFCD06660353
LBSBTIMHMYAFFS-UHFFFAOYSA-N
5-fluoro-2-trifluoromethyl aniline, 2-amino-4-fluorobenzotrifluoride, benzenamine, 5-fluoro-2-trifluoromethyl, pubchem1544, 5-fluoro-2-trifluoromethyl phenylamine
17750836
5-fluoro-2-(trifluorométhyl)aniline
C1=CC(=C(C=C1F)N)C(F)(F)F

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

Applications
Sert à préparer les colorants. Utilisé industriellement dans les flux de gaz naturel et de procédés. Employé dans l’industrie des polymères comme monomères. Les amines sont utilisées comme additifs pour les huiles de lubrification, les carburants pour moteurs et l’asphalte ; elles produisent les éthanolamines.

Solubilité
Insoluble dans l’eau.

Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)aniline
Point de fusion 29°C to 32°C
Odeur Characteristic
Quantité 1 g
Numéro UN UN2811
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 179.12
Pourcentage de pureté 97%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'