Learn More
5-fluorobenzoxazole, 97 %, Acros Organics™
Marque:  Acros Organics 455610010
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 221347-71-3 Poids : 0.01000kg
Quantité. 1g
Code produit. 15345028
  • 256.60€ / 1g
Expédition estimée
12-10-2020
Spécification
Identifiants chimiques
221347-71-3
137.11
5-fluorobenzoxazole, 5-fluorobenzo d oxazole, benzoxazole, 5-fluoro, benzoxazole,5-fluoro, pubchem21888, 5-fluoranyl-1,3-benzoxazole, benzoxazole, 5-fluoro-9ci
5-fluoro-1,3-benzoxazole
C7H4FNO
ZRMPAEOUOPNNPZ-UHFFFAOYSA-N
19937167
C1=CC2=C(C=C1F)N=CO2
Spécification
5-Fluorobenzoxazole
Bouteille en verre
221347-71-3
C7H4FNO
ZRMPAEOUOPNNPZ-UHFFFAOYSA-N
5-fluoro-1,3-benzoxazole
19937167
97%
Authentic
1g
96% min. (GC)
5-fluorobenzoxazole, 5-fluorobenzo d oxazole, benzoxazole, 5-fluoro, benzoxazole,5-fluoro, pubchem21888, 5-fluoranyl-1,3-benzoxazole, benzoxazole, 5-fluoro-9ci
C1=CC2=C(C=C1F)N=CO2
137.11
137.11
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • 5-Fluorobenzoxazole
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.