Learn More
5-Hexenitrile, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11995611
Click to view available options
Quantité:
1 mL
5 mL
25 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
5048-19-1
C6H9N
95.15
MFCD00067056
UNAQSRLBVVDYGP-UHFFFAOYSA-N
5-hexenenitrile, 5-cyano-1-pentene, 4-pentenyl cyanide, hex-1-ene-6-nitrile, acmc-209kmu
123222
hex-5-énenitrile
C=CCCCC#N
5048-19-1
C6H9N
95.15
MFCD00067056
UNAQSRLBVVDYGP-UHFFFAOYSA-N
5-hexenenitrile, 5-cyano-1-pentene, 4-pentenyl cyanide, hex-1-ene-6-nitrile, acmc-209kmu
123222
hex-5-énenitrile
C=CCCCC#N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 5-Hexenenitrile
Note relative au nom 95%
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Densité 0.8200g/mL
Point d’ébullition 162.0°C to 163.0°C
Point d’éclair 40°C
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH2=CHCH2CH2CH2CN
Indice de réfraction 1.4250 to 1.4270
Quantité 25 mL
Gravité spécifique 0.82
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in hot water.
Poids de la formule 95.15
Pourcentage de pureté 95%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 5-Hexenenitrile
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.