Learn More
5-hexynenitrile, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7043764
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
14918-21-9
C6H7N
93.129
MFCD00001978
JZYKFLLRVPPISG-UHFFFAOYSA-N
5-hexynenitrile, 5-cyano-1-pentyne, acmc-1c81n, 5-hexynenitrile 1g
139852
hex-5-ynenitrile
C#CCCCC#N
14918-21-9
C6H7N
93.129
MFCD00001978
JZYKFLLRVPPISG-UHFFFAOYSA-N
5-hexynenitrile, 5-cyano-1-pentyne, acmc-1c81n, 5-hexynenitrile 1g
139852
hex-5-ynenitrile
C#CCCCC#N
5-Hexynenitrile is used in the preparation of annelated symmetric and asymmetric 3,3'-disubstituted 2,2'-bipyridines by cobalt(I)-catalyzed [2+2+2] cycloadditions with 1,3-diynes. Further, it reacts with 3-bromo-pyridine to prepare 6-(3-pyridinyl)-5-hexynenitrile.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’5-hexynenitrile est utilisé dans la préparation de 2,2′-bipyridines symétriques et asymétriques 3,3′-disubstituées par des clycloadditions de [2+2+2] catalysées par le cobalt(I) avec 1,3-diynes. De plus, il réagit avec la 3-bromo-pyridine pour préparer le 6-(3 -pyridinyle)-5-hexynenitrile.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 5-Hexynenitrile
Densité 0.889
Point d’ébullition 115°C to 117°C
Point d’éclair 42°C (107°F)
Indice de réfraction 1.441
Quantité 1 g
Numéro UN UN1992
Beilstein 1735926
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Poids de la formule 93.13
Pourcentage de pureté 98%