Learn More
5-hydroxyindole, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7043457
62.80 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
1 g
5 g
This item is not returnable. View return policy
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
1953-54-4
C8H7NO
133.15
MFCD00005677
LMIQERWZRIFWNZ-UHFFFAOYSA-N
5-hydroxyindole, indol-5-ol, 5-hydroxy-1h-indole, hydroxy-5 indole, 5-hydroxy-indole, 5-indolol, hydroxy-5-indole, 5-hydroxyindol, 5-hydroxy indole, unii-320un7xzyn
16054
1H-indol-5-ol
OC1=CC=C2NC=CC2=C1
This item is not returnable. View return policy
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
1953-54-4
C8H7NO
133.15
MFCD00005677
LMIQERWZRIFWNZ-UHFFFAOYSA-N
5-hydroxyindole, indol-5-ol, 5-hydroxy-1h-indole, hydroxy-5 indole, 5-hydroxy-indole, 5-indolol, hydroxy-5-indole, 5-hydroxyindol, 5-hydroxy indole, unii-320un7xzyn
16054
1H-indol-5-ol
OC1=CC=C2NC=CC2=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 5-Hydroxyindole
Point de fusion 106°C to 111°C
Quantité 1 g
Beilstein 112349
Poids de la formule 133.15
Pourcentage de pureté ≥98%