Learn More
5-hydroxyquinoléine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3778837
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
578-67-6
C9H7NO
145.16
MFCD00006792
GVNQVWJYDXOLST-UHFFFAOYSA-N
5-hydroxyquinoline, quinolin-5-ol, 5-quinolinol, 5-chinolinol, ccris 4330, gyesayhwismzok-uhfffaoysa-n, 5-hydroxyquinoline 5-quinolinol, quinolin-5-one, 5-hyroxyquinoline, 5-hydroxy quinoline
11360
1H-quinoléine-5-one
C1=CC(=O)C2=CC=CNC2=C1
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
578-67-6
C9H7NO
145.16
MFCD00006792
GVNQVWJYDXOLST-UHFFFAOYSA-N
5-hydroxyquinoline, quinolin-5-ol, 5-quinolinol, 5-chinolinol, ccris 4330, gyesayhwismzok-uhfffaoysa-n, 5-hydroxyquinoline 5-quinolinol, quinolin-5-one, 5-hyroxyquinoline, 5-hydroxy quinoline
11360
1H-quinoléine-5-one
C1=CC(=O)C2=CC=CNC2=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 5-Hydroxyquinoline
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 223°C to 226°C
Couleur Incolore à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 145.16
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique La solution risque de s’abîmer pendant le stockage
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Hydroxyquinoline
Palabra de advertencia
  • Attention
Clasificación
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H371-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Consejos de prudencia
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.