Learn More
5-iodo-1-méthyl-1H-pyrazole, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3629709
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
34091-51-5
C4H5IN2
208.00
MFCD11109327
RJYWUQWCLZYCTI-UHFFFAOYSA-N
13334065
CN1N=CC=C1I
34091-51-5
C4H5IN2
208.00
MFCD11109327
RJYWUQWCLZYCTI-UHFFFAOYSA-N
13334065
CN1N=CC=C1I
Nom chimique ou matériau 5-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Synonyme 5-iodo-1-methyl-1h-pyrazole, 1-methyl-5-iodopyrazole, 1h-pyrazole,5-iodo-1-methyl, 1h-pyrazole, 5-iodo-1-methyl, 1-methyl-5-iodo-1h-pyrazole
Nom IUPAC 5-iodo-1-méthyl-1H-pyrazole
Poids de la formule 208
Pourcentage de pureté 97%