Learn More
5-iodoindole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7025249
60.33 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
16066-91-4
C8H6IN
243.047
MFCD00220065
TVQLYTUWUQMGMP-UHFFFAOYSA-N
5-iodoindole, 1h-indole, 5-iodo, 5-iodo indole, 5-iodanyl-1h-indole, zlchem 1099, acmc-1brxb, maybridge1_006499
2782313
5-iodo-1H-indole
C1=CC2=C(C=CN2)C=C1I
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
16066-91-4
C8H6IN
243.047
MFCD00220065
TVQLYTUWUQMGMP-UHFFFAOYSA-N
5-iodoindole, 1h-indole, 5-iodo, 5-iodo indole, 5-iodanyl-1h-indole, zlchem 1099, acmc-1brxb, maybridge1_006499
2782313
5-iodo-1H-indole
C1=CC2=C(C=CN2)C=C1I
5-Iodoindole is an important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field. It is used as the starting material in the synthesis of 5-(α-fluorovinyl)-N-tosylindole.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 5-iodoindole est un intermédiaire organique important. Il peut être utilisé dans les domaines agrochimiques, pharmaceutiques et des colorants. Il est utilisé comme matériau de départ dans la synthèse de 5-(α-fluorovinyl)-N-tosylindole.
Remarques
Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants forts. Sensible à la lumière.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 5-Iodoindole
Point de fusion 97°C to 100°C
Quantité 5 g
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 243.05
Pourcentage de pureté 98%