Learn More
5-iodovanilline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10021720
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
5438-36-8
C8H7IO3
278.04
MFCD00006941
FBBCSYADXYILEH-UHFFFAOYSA-N
5-iodovanillin, 5 iodovanillin, benzaldehyde, 4-hydroxy-3-iodo-5-methoxy, 5-iodo vanillin, 3-methoxy-4-hydroxy-5-iodobenzaldehyde, 5-iodovanilline, 5-iodovanilin, 5-iodo vaniline, acmc-1ao68
79499
4-hydroxy-3-iodo-5-méthoxybenzaldéhyde
COC1=C(C(=CC(=C1)C=O)I)O
5438-36-8
C8H7IO3
278.04
MFCD00006941
FBBCSYADXYILEH-UHFFFAOYSA-N
5-iodovanillin, 5 iodovanillin, benzaldehyde, 4-hydroxy-3-iodo-5-methoxy, 5-iodo vanillin, 3-methoxy-4-hydroxy-5-iodobenzaldehyde, 5-iodovanilline, 5-iodovanilin, 5-iodo vaniline, acmc-1ao68
79499
4-hydroxy-3-iodo-5-méthoxybenzaldéhyde
COC1=C(C(=CC(=C1)C=O)I)O
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 5-Iodovanillin
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 180°C to 184°C
Couleur Jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire IC6H2(OCH3)(OH)CHO
Quantité 25 g
Beilstein 08, 260
Poids de la formule 278.04
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline fine
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 5-Iodovanillin
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.