Learn More
Alfa Aesar™ 5-Méthoxy-1-méthylindole-3-carboxaldéhyde, 98 %
Marque:  Alfa Aesar™ L19269.MD
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 39974-94-2 Poids : 0.01000kg
Quantité 250mg
Code produit. 11394146
  • 45.71€ / 250mg
Expédition estimée
19-05-2021
Description
Description
Applications
5-Methoxy-1-méthylindole-3-carboxaldéhyde est utilisé comme matière première importante et intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Il est insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts. Stable dans les conditions de stockage recommandées.
Spécification
Identifiants chimiques
39974-94-2
189.214
OFNAEHQJIMREFJ-UHFFFAOYSA-N
925973
CN1C=C(C2=C1C=CC(=C2)OC)C=O
C11H11NO2
MFCD01578324
5-methoxy-1-methyl-1h-indole-3-carbaldehyde, 5-methoxy-1-methylindole-3-carboxaldehyde, 5-methoxy-1-methyl-1h-indole-3-carboxaldehyde, 1h-indole-3-carboxaldehyde, 5-methoxy-1-methyl, 3-formyl-5-methoxy-1-methylindole, acmc-1csxp, 5-methoxy-1-methylindole-3-aldehyde, 1-methyl-5-methoxy-1h-indole-3-carbaldehyde
5-methoxy-1-methylindole-3-carbaldehyde
Spécification
5-Methoxy-1-methylindole-3-carboxaldehyde
133°C to 136°C
39974-94-2
MFCD01578324
5-methoxy-1-methyl-1h-indole-3-carbaldehyde, 5-methoxy-1-methylindole-3-carboxaldehyde, 5-methoxy-1-methyl-1h-indole-3-carboxaldehyde, 1h-indole-3-carboxaldehyde, 5-methoxy-1-methyl, 3-formyl-5-methoxy-1-methylindole, acmc-1csxp, 5-methoxy-1-methylindole-3-aldehyde, 1-methyl-5-methoxy-1h-indole-3-carbaldehyde
OFNAEHQJIMREFJ-UHFFFAOYSA-N
5-methoxy-1-methylindole-3-carbaldehyde
925973
98%
Air Sensitive
250mg
C11H11NO2
1528827
It is insoluble in water.
CN1C=C(C2=C1C=CC(=C2)OC)C=O
189.214
189.22
Vidéos
FDS Documents