Learn More
5-Méthoxy-1-méthylindole-3-carboxaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7047459
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
39974-94-2
C11H11NO2
189.21
MFCD01578324
OFNAEHQJIMREFJ-UHFFFAOYSA-N
5-methoxy-1-methyl-1h-indole-3-carbaldehyde, 5-methoxy-1-methylindole-3-carboxaldehyde, 5-methoxy-1-methyl-1h-indole-3-carboxaldehyde, 1h-indole-3-carboxaldehyde, 5-methoxy-1-methyl, 3-formyl-5-methoxy-1-methylindole, acmc-1csxp, 5-methoxy-1-methylindole-3-aldehyde, 1-methyl-5-methoxy-1h-indole-3-carbaldehyde
925973
5-méthoxy-1-méthyle-1H-indole-3-carbaldéhyde
COC1=CC=C2N(C)C=C(C=O)C2=C1
39974-94-2
C11H11NO2
189.21
MFCD01578324
OFNAEHQJIMREFJ-UHFFFAOYSA-N
5-methoxy-1-methyl-1h-indole-3-carbaldehyde, 5-methoxy-1-methylindole-3-carboxaldehyde, 5-methoxy-1-methyl-1h-indole-3-carboxaldehyde, 1h-indole-3-carboxaldehyde, 5-methoxy-1-methyl, 3-formyl-5-methoxy-1-methylindole, acmc-1csxp, 5-methoxy-1-methylindole-3-aldehyde, 1-methyl-5-methoxy-1h-indole-3-carbaldehyde
925973
5-méthoxy-1-méthyle-1H-indole-3-carbaldéhyde
COC1=CC=C2N(C)C=C(C=O)C2=C1
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
5-Methoxy-1-méthylindole-3-carboxaldéhyde est utilisé comme matière première importante et intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Il est insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts. Stable dans les conditions de stockage recommandées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 5-Methoxy-1-methylindole-3-carboxaldehyde
Point de fusion 133°C to 136°C
Quantité 250 mg
Beilstein 1528827
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité It is insoluble in water.
Poids de la formule 189.22
Pourcentage de pureté 98%