Learn More
5-Méthyle-1-benzothiophène-2-acide ylboronique, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4510413
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
136099-65-5
C9H9BO2S
192.04
MFCD06200866
DHNHZPQPQAINDI-UHFFFAOYSA-N
5-methylbenzo b thiophene-2-boronic acid, 5-methylbenzothiphene-2-boronic acid, 5-methylbenzo b thiophen-2-ylboronic acid, 5-methyl-1-benzothiophen-2-yl boronic acid, 5-methylbenzothiophene-2-boronic acid, 2-borono-5-methylbenzo b thiophene, 5-methyl-benzo b thiophen-2-ylboronic acid, 5-methylbenzothiophen-2-yl boronic acid, d00wzi, 5-methylbenzo b thiophen-2-yl boronic acid
2794641
(5-methyl-1-benzothiophen-2-yl)boronic acid
CC1=CC=C2SC(=CC2=C1)B(O)O
136099-65-5
C9H9BO2S
192.04
MFCD06200866
DHNHZPQPQAINDI-UHFFFAOYSA-N
5-methylbenzo b thiophene-2-boronic acid, 5-methylbenzothiphene-2-boronic acid, 5-methylbenzo b thiophen-2-ylboronic acid, 5-methyl-1-benzothiophen-2-yl boronic acid, 5-methylbenzothiophene-2-boronic acid, 2-borono-5-methylbenzo b thiophene, 5-methyl-benzo b thiophen-2-ylboronic acid, 5-methylbenzothiophen-2-yl boronic acid, d00wzi, 5-methylbenzo b thiophen-2-yl boronic acid
2794641
(5-methyl-1-benzothiophen-2-yl)boronic acid
CC1=CC=C2SC(=CC2=C1)B(O)O
Nom chimique ou matériau 5-Methylbenzo[b]thiophene-2-boronic acid
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 192.05
Pourcentage de pureté 97%