Learn More
Alfa Aesar™ 5-Méthyle -2-(4-méthylphényle)benzimidazole, 95 %
Marque: Alfa Aesar™ H64908.03
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 7118-66-3 Poids : 0.00100kg
Quantité. | 1g |
---|
Identifiants chimiques
7118-66-3 | |
222.291 | |
OPBSAVHQPYKEQP-UHFFFAOYSA-N | |
893072 | |
CC1=CC=C(C=C1)C2=NC3=C(N2)C=C(C=C3)C |
C15H14N2 | |
MFCD00436743 | |
5-methyl-2-p-tolyl-1h-benzoimidazole, 5-methyl-2-4-methylphenyl-1h-benzimidazole, 6-methyl-2-4-methylphenyl-1h-benzimidazole, 5-methyl-2-4-methylphenyl benzimidazole, 5-methyl-2-4-methylphenyl-1h-1,3-benzodiazole, 5-methyl-2-4-methylphenyl-3h-1,3-benzodiazole, 2-4-methylphenyl-5-methyl-1h-benzimidazole, 1h-benzimidazole, 5-methyl-2-4-methylphenyl | |
6-méthyl-2-(4-méthylphényl)-1H-benzimidazole |
Spécification
5-Methyl-2-(4-methylphenyl)benzimidazole | |
7118-66-3 | |
MFCD00436743 | |
OPBSAVHQPYKEQP-UHFFFAOYSA-N | |
6-méthyl-2-(4-méthylphényl)-1H-benzimidazole | |
893072 | |
Solide |
1g | |
C15H14N2 | |
5-methyl-2-p-tolyl-1h-benzoimidazole, 5-methyl-2-4-methylphenyl-1h-benzimidazole, 6-methyl-2-4-methylphenyl-1h-benzimidazole, 5-methyl-2-4-methylphenyl benzimidazole, 5-methyl-2-4-methylphenyl-1h-1,3-benzodiazole, 5-methyl-2-4-methylphenyl-3h-1,3-benzodiazole, 2-4-methylphenyl-5-methyl-1h-benzimidazole, 1h-benzimidazole, 5-methyl-2-4-methylphenyl | |
CC1=CC=C(C=C1)C2=NC3=C(N2)C=C(C=C3)C | |
222.291 | |
222.29 | |
95% |