Learn More
5-Méthyl-2-phényl-3-furaldéhyde, 97 %, Maybridge
Marque: Maybridge CC49704CB
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 157836-53-8 Poids : 0.05025kg
Quantité | 250mg |
---|---|
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Identifiants chimiques
157836-53-8 | |
186.21 | |
KWEAOVDZILYEET-UHFFFAOYSA-N | |
10397534 | |
CC1=CC(=C(O1)C2=CC=CC=C2)C=O |
C12H10O2 | |
MFCD08690281 | |
5-methyl-2-phenyl-3-furaldehyde, 3-furancarboxaldehyde,5-methyl-2-phenyl | |
5-méthyl-2-phénylfuran-3-carbalaldéhyde |
Spécification
5-Methyl-2-phenyl-3-furaldehyde | |
250mg | |
96.5 | |
97% | |
MFCD08690281 | |
KWEAOVDZILYEET-UHFFFAOYSA-N | |
5-méthyl-2-phénylfuran-3-carbalaldéhyde | |
10397534 | |
97% |
Flacon en verre ambré | |
157836-53-8 | |
100.0 | |
C12H10O2 | |
5-methyl-2-phenyl-3-furaldehyde, 3-furancarboxaldehyde,5-methyl-2-phenyl | |
CC1=CC(=C(O1)C2=CC=CC=C2)C=O | |
186.21 | |
186.21 |