Learn More
(5-Methyl-3-phenyl-4-isoxazolyl)méthylamine, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Spécification
Nom chimique ou matériau | (5-Methyl-3-phenyl-4-isoxazolyl)methylamine |
% min. CAS | 96.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 1 g |
Poids de la formule | 188.23 |
Pourcentage de pureté | 97% |