missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ester de N-phényldiéthanolamine acide 5-Méthylpyridine-2-boronique, 50-70 % voir le certificat d’analyse pour e., Acros Organics
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Spécification
Nom chimique ou matériau | 5-Methylpyridine-2-boronic acid N-phenyldiethanolamine ester |
Point de fusion | >300.0°C |
Quantité | 5 g |
Poids de la formule | 282.15 |
Pourcentage de pureté | 50-70%,see CofA for e |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 5-Methylpyridine-2-boronic acid N-phenyldiethanolamine ester
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Matière solide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H228-Matière solide inflammable.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'