Learn More
Ester de N-phényldiéthanolamine acide 5-Méthylpyridine-2-boronique, 50-70 % voir le certificat d’analyse pour e., Acros Organics
Catalog Number p-4228831
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
872054-54-1
C16H19BN2O2
282.15
AVMWJACSYAQNDG-UHFFFAOYSA-N
5-methylpyridine-2-boronic acid n-phenyldiethanolamine ester, 2-5-methylpyridin-2-yl-6-phenyl-1,3,6,2-dioxazaborocane, 5-methyl-2-pyridineboronic acid n-phenyldiethanolamine ester, 2-5-methyl-pyridin-2-yl-6-phenyl-1,3,6,2 dioxazaborolane, 2-5-methyl-2-pyridinyl-6-phenyl-1,3,6,2-dioxazaborocane, 2-5-methyl-2-pyridinyl-6-phenyl-5,6,7,8-tetrahydro-4h-1,3,6,2-dioxazaborocine
16217859
2-(5-méthylpyridine-2-yl)-6-phényl-1,3,6,2-dioxazaborocane
B1(OCCN(CCO1)C2=CC=CC=C2)C3=NC=C(C=C3)C
872054-54-1
C16H19BN2O2
282.15
AVMWJACSYAQNDG-UHFFFAOYSA-N
5-methylpyridine-2-boronic acid n-phenyldiethanolamine ester, 2-5-methylpyridin-2-yl-6-phenyl-1,3,6,2-dioxazaborocane, 5-methyl-2-pyridineboronic acid n-phenyldiethanolamine ester, 2-5-methyl-pyridin-2-yl-6-phenyl-1,3,6,2 dioxazaborolane, 2-5-methyl-2-pyridinyl-6-phenyl-1,3,6,2-dioxazaborocane, 2-5-methyl-2-pyridinyl-6-phenyl-5,6,7,8-tetrahydro-4h-1,3,6,2-dioxazaborocine
16217859
2-(5-méthylpyridine-2-yl)-6-phényl-1,3,6,2-dioxazaborocane
B1(OCCN(CCO1)C2=CC=CC=C2)C3=NC=C(C=C3)C
Nom chimique ou matériau 5-Methylpyridine-2-boronic acid N-phenyldiethanolamine ester
Point de fusion >300.0°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 282.15
Pourcentage de pureté 50-70%,see CofA for e
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 5-Methylpyridine-2-boronic acid N-phenyldiethanolamine ester
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H228-Matière solide inflammable.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.