Learn More
Alfa Aesar™ 5-Méthylthiazole, 97 %
Marque:  Alfa Aesar™ L15879.03
Code nomenclature Nacres: NA.07
Informations supplémentaires : CAS : 3581-89-3 Poids : 0.00100kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : III
Quantité 1g
Code produit. 11392797
  • 50.53€ / 1g
Expédition estimée
18-05-2021
Description
Description
Applications
Le 5-méthylthiazole subit une alkylation avec du bromure de n-butyle suivie d’un échange d’anions de Br- pour BF4- vers des liquides ioniques mobiles à température ambiante.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
Spécification
Identifiants chimiques
3581-89-3
99.151
RLYUNPNLXMSXAX-UHFFFAOYSA-N
137980
CC1=CN=CS1
C4H5NS
MFCD00005335
5-methylthiazole, thiazole, 5-methyl, 5-methyl-thiazole, 5-methyl thiazole, zlchem 1239, acmc-1cjhk, #, ksc222m5d
5-méthyl-1,3-thiazole
Spécification
5-Methylthiazole
42°C (107°F)
1.528
1g
C4H5NS
UN1993
5-methylthiazole, thiazole, 5-methyl, 5-methyl-thiazole, 5-methyl thiazole, zlchem 1239, acmc-1cjhk, #, ksc222m5d
RLYUNPNLXMSXAX-UHFFFAOYSA-N
5-méthyl-1,3-thiazole
137980
97%
1.12
Stench
141°C to 142°C
3581-89-3
MFCD00005335
104674
Insoluble in water.
CC1=CN=CS1
99.151
99.16
Vidéos
FDS Documents