Learn More
5-Nitro-2-furaldéhyde 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7080882
66.46 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
25 g
50 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
698-63-5
C5H3NO4
MFCD00003230
SXINBFXPADXIEY-UHFFFAOYSA-N
5-nitro-2-furaldehyde, 5-nitrofurfural, nitrofurfural, 2-furancarboxaldehyde, 5-nitro, 5-nitrofurfuraldehyde, 5-nitro-2-furfural, 2-furaldehyde, 5-nitro, 5-nitrofuraldehyde, 5-nitro-2-furancarboxaldehyde, furfural, 5-nitro
12774
CHEBI:34459
5-nitrofurane-2-carbalaldéhyde
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
698-63-5
C5H3NO4
MFCD00003230
SXINBFXPADXIEY-UHFFFAOYSA-N
5-nitro-2-furaldehyde, 5-nitrofurfural, nitrofurfural, 2-furancarboxaldehyde, 5-nitro, 5-nitrofurfuraldehyde, 5-nitro-2-furfural, 2-furaldehyde, 5-nitro, 5-nitrofuraldehyde, 5-nitro-2-furancarboxaldehyde, furfural, 5-nitro
12774
CHEBI:34459
5-nitrofurane-2-carbalaldéhyde
5-Nitro-2-furaldehyde was used in the synthesis of a series of 4-(5-nitrofuran-2-yl)prop-2-en-1-one derivatives. . It was also used in the synthesis of modified mesoporous silica (MCM-41). 5-Nitrofurfural can be commonly used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 5-Nitro-2-furaldéhyde a été utilisé dans la synthèse dʼune série de dérivés 4-(5-nitrofuran-2-yl)prop-2-en-1-one. . Il a également été utilisé dans la synthèse de silice mésoparée modifiée (MCM-41). Le -5nitrofurfural peut être utilisé couramment comme intermédiaires pharmaceutiques.
Solubilité
Modérément soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 5-Nitro-2-furaldehyde
Point de fusion 34°C to 38°C
Densité 1.349
Point d’ébullition 228°C
Point d’éclair 33°C (91°F)
Indice de réfraction 1.59
Quantité 25 g
Beilstein 120539
Sensibilité Air and light sensitive
Informations sur la solubilité Sparingly soluble in water.
SMILES C1=C(OC(=C1)[N+](=O)[O-])C=O
Poids moléculaire (g/mol) 141.082
Poids de la formule 141.09
Pourcentage de pureté 99%