Learn More
Diacétate de 5-nitro-2-furaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-173491
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
92-55-7
C9H9NO7
243.17
MFCD00003244
HSXKWKJCZNRMJO-UHFFFAOYSA-N
5-nitro-2-furaldehyde diacetate, 2-diacetoxymethyl-5-nitrofuran, 5-nitro-2-furanmethanediol diacetate, 5-nitrofurfural diacetate, 5-nitrofurfurylidene diacetate, 5-nitrofuran-2-yl methylene diacetate, nitrofuraldehyde diacetate, 5-nitro-2-furfural diacetate, 5-nitrofuraldehyde diacetate, 5-nitro-2-furfuraldehyde diacetate
7097
Acétate de [acétyloxy-(5-nitrofurane-2-yl)méthyle]
CC(=O)OC(C1=CC=C(O1)[N+](=O)[O-])OC(=O)C
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
92-55-7
C9H9NO7
243.17
MFCD00003244
HSXKWKJCZNRMJO-UHFFFAOYSA-N
5-nitro-2-furaldehyde diacetate, 2-diacetoxymethyl-5-nitrofuran, 5-nitro-2-furanmethanediol diacetate, 5-nitrofurfural diacetate, 5-nitrofurfurylidene diacetate, 5-nitrofuran-2-yl methylene diacetate, nitrofuraldehyde diacetate, 5-nitro-2-furfural diacetate, 5-nitrofuraldehyde diacetate, 5-nitro-2-furfuraldehyde diacetate
7097
Acétate de [acétyloxy-(5-nitrofurane-2-yl)méthyle]
CC(=O)OC(C1=CC=C(O1)[N+](=O)[O-])OC(=O)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 5-Nitro-2-furaldehyde diacetate
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 89.0°C to 93.0°C
Couleur Jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 g
Poids de la formule 243.17
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline fine