Learn More
Acide 5-nitro-2-furoique 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Description
5-Nitro-2-furoic acid was used in the preparation of [1,2,4]triazolo[3,4-b][1,3,4]thiadiazines and [1,2,4]triazolo[3,4-b][1,3,4] thiadiazoles. The FT-IR and FT-Raman spectra of 5-Nitro-2-furoic acid has also been studied.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Lʼacide 5-nitro-2-furoique a été utilisé dans la préparation de [1,2,4]triazolo[3,4-b][1,3,4] thiadiazines et [1,2,4]triazolo[3,4-b][1,3,4] thiadiazoles. Les spectres FT-IR et FT-Raman de lʼacide 5-nitro-2-furoique ont également été étudiés.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
Lʼacide 5-nitro-2-furoique a été utilisé dans la préparation de [1,2,4]triazolo[3,4-b][1,3,4] thiadiazines et [1,2,4]triazolo[3,4-b][1,3,4] thiadiazoles. Les spectres FT-IR et FT-Raman de lʼacide 5-nitro-2-furoique ont également été étudiés.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
Specifications
Nom chimique ou matériau | 5-Nitro-2-furoic acid |
Point de fusion | 186°C to 188°C |
Quantité | 5 g |
Beilstein | 139373 |
Informations sur la solubilité | Slightly soluble in water. |
Poids de la formule | 157.08 |
Pourcentage de pureté | ≥98% |