Learn More
5-Nitrosopyrimidine-2,4,6-triamine (Nitrosotriaminopyrimidine), Mikromol™
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
Description
5-Nitrosopyrimidine-2,4,6-triamine (Nitrosotriaminopyrimidine)
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Nitrosotriaminopyrimidine |
| CAS | 1006-23-1 |
| Noms d’analytes ou de composants | Nitrosotriaminopyrimidine |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C4 H6 N6 O |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | Triamterene Imp. A (EP), Triamterene USP Related Compound A, Triamterene USP RC A, 5-Nitrosopyrimidine-2,4,6-triamine, Nitrosotriaminopyrimidine, Triamterene Related Compound A, Triamterene Impurity A |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H6N6O/c5-2-1(10-11)3(6)9-4(7)8-2/h(H6,5,6,7,8,9) |
| SMILES | Nc1nc(N)c(N=O)c(N)n1 |
| Nom IUPAC | 5-nitrosopyrimidine-2,4,6-triamine |
| Afficher plus |