Learn More
5-phényl-1-pentyne, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7045690
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
1823-14-9
C11H12
144.22
MFCD00039813
KOSORCNALVBYBP-UHFFFAOYSA-N
5-phenyl-1-pentyne, pent-4-yn-1-ylbenzene, benzene, 4-pentynyl, 5-phenylpentyne, unii-b4qv76z86q, pent-4-ynyl-benzene, ccris 7101, pent-4-yn-1-yl benzene, 5-phenyl pentyne, 4-pentynylbenzene #
74573
Pent-4-ynylbenzène
C#CCCCC1=CC=CC=C1
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
1823-14-9
C11H12
144.22
MFCD00039813
KOSORCNALVBYBP-UHFFFAOYSA-N
5-phenyl-1-pentyne, pent-4-yn-1-ylbenzene, benzene, 4-pentynyl, 5-phenylpentyne, unii-b4qv76z86q, pent-4-ynyl-benzene, ccris 7101, pent-4-yn-1-yl benzene, 5-phenyl pentyne, 4-pentynylbenzene #
74573
Pent-4-ynylbenzène
C#CCCCC1=CC=CC=C1
5-Phenyl-1-pentyne is also used as an intermediate in organic synthesis and pharmaceuticals. It is also used to make other chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 5-phényl-1-pentyne est également utilisé comme intermédiaire dans la synthèse organique et les produits pharmaceutiques. Il est également utilisé pour fabriquer d’autres produits chimiques.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 5-Phenyl-1-pentyne
Densité 0.95
Point d’ébullition 94°C (50 mmHg)
Point d’éclair 85°C (185°F)
Formule linéaire C6H5(CH2)3C≡CH
Indice de réfraction 1.5165
Quantité 5 g
Beilstein 2074729
Poids de la formule 144.22
Pourcentage de pureté ≥98%