Learn More
(5-pyrid-3-ylthien-2-yl)méthylamine, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Spécification
Nom chimique ou matériau | (5-Pyrid-3-ylthien-2-yl)methylamine |
% min. CAS | 94.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 95% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 250 mg |
Poids de la formule | 190.27 |
Pourcentage de pureté | 95% |