Learn More
Acide 5-pyrrolidine-1-ylpyridine-2-carboxylique, 95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3586823
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
950603-19-7
C10H12N2O2
192.22
MFCD09879903
ACLFTMQROMOTLA-UHFFFAOYSA-N
5-pyrrolidin-1-yl picolinic acid, 5-pyrrolidin-1-yl pyridine-2-carboxylic acid, pubchem19497, 5-pyrrolidinylpyridine-2-carboxylic acid, 2-pyridinecarboxylicacid,5-1-pyrrolidinyl, 5-pyrrolidin-1-yl-pyridine-2-carboxylic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 5-1-pyrrolidinyl
24229530
OC(=O)C1=NC=C(C=C1)N1CCCC1
950603-19-7
C10H12N2O2
192.22
MFCD09879903
ACLFTMQROMOTLA-UHFFFAOYSA-N
5-pyrrolidin-1-yl picolinic acid, 5-pyrrolidin-1-yl pyridine-2-carboxylic acid, pubchem19497, 5-pyrrolidinylpyridine-2-carboxylic acid, 2-pyridinecarboxylicacid,5-1-pyrrolidinyl, 5-pyrrolidin-1-yl-pyridine-2-carboxylic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 5-1-pyrrolidinyl
24229530
OC(=O)C1=NC=C(C=C1)N1CCCC1
Nom chimique ou matériau 5-Pyrrolidin-1-ylpyridine-2-carboxylic acid
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Nom IUPAC acide 5-pyrrolidine-1-ylpyridine-2-carboxylique
Poids de la formule 192.22
Pourcentage de pureté 95%