Learn More
Acide 5-thien-2-yl-1h-pyrazole-3-carboxylique, Thermo Scientific™
Catalog Number 10002074
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
250 g
182415-24-3
C8H6N2O2S
194.208
MFCD05170066
DUDBNCNNJMOLCC-UHFFFAOYSA-N
5-thiophen-2-yl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 5-thiophen-2-yl-2h-pyrazole-3-carboxylic acid, 3-2-thienyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 5-thien-2-yl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 5-2-thienyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 5-2-thienyl, 5-2-thienyl-3-pyrazolecarboxylic acid, 3-thiophen-2-yl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 5-2-thienyl pyrazole-3-carboxylic acid
818268
Acide 5-thiophène-2-yl-1H-pyrazole-3-carboxylique
C1=CSC(=C1)C2=CC(=NN2)C(=O)O
182415-24-3
C8H6N2O2S
194.208
MFCD05170066
DUDBNCNNJMOLCC-UHFFFAOYSA-N
5-thiophen-2-yl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 5-thiophen-2-yl-2h-pyrazole-3-carboxylic acid, 3-2-thienyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 5-thien-2-yl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 5-2-thienyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 5-2-thienyl, 5-2-thienyl-3-pyrazolecarboxylic acid, 3-thiophen-2-yl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 5-2-thienyl pyrazole-3-carboxylic acid
818268
Acide 5-thiophène-2-yl-1H-pyrazole-3-carboxylique
C1=CSC(=C1)C2=CC(=NN2)C(=O)O
Nom chimique ou matériau 5-Thien-2-yl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 5 g
Poids de la formule 194.21
Pourcentage de pureté 97%