Learn More
Labcon™ Tubes à centrifuger SuperClear™ de 50 ml
Zone d’écriture antibavure brevetée
Marque:  Labcon™ 3181-345-006-9
149.15 EUR valable jusqu'au 2024-03-30
Utilisez le code promo "21741" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 7.29900kg
Code produit. 16624052
  • 157.00€ / 500 pièces
En stock
Description
  • Tube à centrifuger conique
  • Surface d’écriture anti-traces brevetée
  • Sans ATP, RNase / DNase et sans endotoxine (apyrogène)
  • Résine de polypropylène de classe USP VI
  • Centrifugation jusqu’à 20 000 x G
  • Utilisable au congélateur jusqu’à -80 °C
  • Autoclavables
  • Capacité : 50 mL
  • Fabriqué aux États-Unis
Pour tubes à bouchon plat fixé : Certification IATA 95 kPa conforme à la norme USDOT-HMR, 49 CFR, parties 171 à 180, aux normes relatives aux tubes d’expédition IATA DGR UN3373 PI650 et aux instructions d’emballage pour les échantillons de diagnostic et infectieux.
Spécification
Spécification
ISO 9001:2015 ; BPF FDA CFR21 ; conformité CE DIV ; IATA 95 kPa
50 ml
Résine USP classe VI polypropylène
50 Tubes/Pk.
50/sachet
Tubes à centrifuger SuperClear™
Cylindrical
Oui
Bouchon à vis plat fixé
5 à 45 par incréments de 1
20,000 x g
naturel
Oui
500 Tubes/Cs.
50 tubes/sachet, 10 sachets/boîte
Stérile
Autoclavables
29 mm
Conical
Oui
Centrifuge Tube