Learn More
Labcon 50 mL ViewPoint™ Centrifuge Thermochromic Tubes
Reversibly transition from clear to light blue at 4°C with full dark blue transition at 0°C
Marque:  Labcon 3220-325-006-9
Informations supplémentaires : Poids : 9.07180kg
Code produit. 16649842
  • 47.70€ / 50 pièces
En stock, prêt à être expédié: 1
Description
Description
  • Signal de température en temps réel
  • Transition réversible de transparent à bleu clair à 4°C avec transition vers bleu foncé à 0°C.
  • Avec bouchons à vis plats fixés
  • Graduations noires et zone d’écriture blanche
  • Sans ATP, RNase / DNase et sans endotoxine (apyrogène)
  • Test de motilité du sperme (SMA), test d’embryons de souris (MEA), dont la sécurité est validée pour la culture cellulaire
  • Résine de polypropylène de classe USP VI
  • Centrifugation jusqu’à 12 500 x G
  • Utilisable au congélateur jusqu’à -80 °C
  • Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Spécification
Conique
Violet
50 mL
Résine de polypropylène de classe USP VI
10 tubes/sac IntegraPack™ / 5 sac/sachet / 10 sachets/boîte
Oui
Stérile
Température ambiante
29 mm
Tube à centrifuger coniques
115 mm
Conforme aux normes ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP ; CE IVD
Changement de couleur de transparent à bleu entre 0°C et 4°C
Oui
10/sac IntegraPack™
10/sac IntegraPack™
Bouchon à vis avec joint élastomère moulé intégré
ViewPoint™
Autoclavables
5 à 45 par incréments de 1
12 500 x g
29 mm