Learn More
Labcon 50 mL ViewPoint™ Centrifuge Thermochromic Tubes
Reversibly transition from clear to light blue at 4°C with full dark blue transition at 0°C
Marque: Labcon 3220-320-006-9
Informations supplémentaires : Poids : 9.07180kg
Description
- Signal de température en temps réel
- Transition réversible de transparent à bleu clair à 4°C avec transition vers bleu foncé à 0°C.
- Avec bouchons à vis plats fixés
- Graduations noires et zone d’écriture blanche
- Sans ATP, RNase / DNase et sans endotoxine (apyrogène)
- Test de motilité du sperme (SMA), test d’embryons de souris (MEA), dont la sécurité est validée pour la culture cellulaire
- Résine de polypropylène de classe USP VI
- Centrifugation jusqu’à 12 500 x G
- Utilisable au congélateur jusqu’à -80 °C
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Conforme aux normes ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP ; CE IVD | |
Changement de couleur de transparent à bleu entre 0°C et 4°C | |
Oui | |
10/sac IntegraPack™ | |
10/sac IntegraPack™ | |
ViewPoint™ | |
Autoclavables | |
29 mm | |
Bouchon à vis avec joint élastomère moulé intégré | |
29 mm | |
Tube à centrifuger coniques |
Violet | |
50 mL | |
Résine de polypropylène de classe USP VI | |
10 tubes/sac IntegraPack™ / 5 sac/sachet / 10 sachets/boîte | |
Non stérile | |
Température ambiante | |
115 mm | |
Conique | |
Oui | |
5 à 45 par incréments de 1 | |
12 500 x g |