Learn More
Spectrum™ Kits de dialyse à sec RC standard de laboratoire Spectra/Por™ 2 seuil de rétention des molécules 12 à 14 kDa
Avec tubulure à membrane en cellulose régénérée de qualité standard pour les applications présentant une différence de taille significative entre les espèces MW séparées
48.32€ - 251.00€
Spécification
MWCO | 12 à 14 kd |
---|
Includes:
- 1m or 5m of Spectra/Por 2 dialysis tubing
- 1 Standard Spectra/Por Closure (for buoyance)
- 1 weighted Spectra/Por Closure (for orientation)
- 2 adhesive tubing openers
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15390752
|
Spectrum™
132676T |
0,32 ml/cm vol./longueur | 6,5 mm | 5 m de tubulure/kit |
206.00€
5m |
Expédition estimée: 15-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11541040
|
Spectrum™
132680T |
5 m | 29 mm | Pièce |
214.00€
5m |
Expédition estimée: 12-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15340762
|
Spectrum™
132682T |
34 ml/cm vol./longueur | 67 mm | 5 m de tubulure/kit |
251.00€
5m |
Expédition estimée: 03-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15360762
|
Spectrum™
132684T |
46 ml/cm vol./longueur | 76 mm | 5 m de tubulure/kit |
187.00€
5m |
Expédition estimée: 19-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
12771138
|
Spectrum™
132678T |
5 m | 16 mm | Pièce |
145.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15310762
|
Spectrum™
132 678T1 |
2 mL/cm | 16 mm | 1 m Tubing/Kit |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
15350762
|
Spectrum™
132 682T1 |
34 mL/cm vol./length | 67 mm | 1 m Tubing/Kit |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
15300762
|
Spectrum™
132 676T1 |
0.32 mL/cm vol./length | 6.5 mm | 1 m Tubing/Kit |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
15320762
|
Spectrum™
132 680T1 |
6.4 mL/cm | 29 mm | 1 m Tubing/Kit |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
- Pour des applications de perméabilité plus élevée ou pour l’évaluation des tubulures de dialyse pour l’application de dialyse
- Conditionnés secs avec de la glycérine (tremper dans de l’eau)
Spécification
12 à 14 kd |