Learn More
Eppendorf™ Centrifuge 5430/5430 R
Uniques en leur genre, les Centrifuge 5430 et 5430 R allient le faible encombrement des microcentrifugeuses à une grande polyvalence. Extrêmement compactes, elles peuvent recevoir des rotors pour microplaques et des tubes coniques de 15/50 mL ainsi que des tubes Eppendorf et des barrettes PCR.
Marque: Eppendorf™ 5428000619
Description
Spécification
30 x 1,5/2 ml | |
Oui | |
11,7 in | |
<54 dB(A) avec rotor F-45-30-11 | |
30 s à 99:59 h, avec fonction de marche continue | |
38 cm | |
UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, DIV pour certaines références | |
Sans rotor | |
640 mm | |
56 kg | |
EN ISO 14971, EN 61010-2-101, EN 61326-2-6, EN 62366, EN ISO 18113-1, EN ISO 18113-3, EN ISO 15223-1, EN 61010-1, EN 61010-2-020, CEI 61010-1, CEI 61010-2-020, EN 55011, EN 61326-1, EN 50581 (voir le manuel pour plus de détails) | |
50/60 Hz | |
Centrifugeuse 5430 R, boutons rotatifs |
30 130 × g | |
Grand écran LCD lumineux | |
29 cm | |
Verrouillage du couvercle, chambre de sécurité blindée en acier, port de visualisation pour la validation de la vitesse, déverrouillage d’urgence du couvercle, reconnaissance automatique du rotor, couvercles de rotor étanches aux aérosols certifiés, reconnaissance automatique des balourds | |
15 in | |
1,050 W | |
Centrifugeuse | |
230 V/50 à 60 Hz (UE) | |
100 à 17 500 tr/min | |
30 s à 9 h 59 min | |
-11°C à +40°C | |
230 V |