Learn More
Eppendorf™ Centrifugeuses 5702R avec rotor modèle A-4-38
Répondez aux exigences de recherche clinique et des laboratoires de culture cellulaire à rendement faible ou moyen grâce à ces centrifugeuses à usage général et basse vitesse. Les centrifugeuses Eppendorf™ 5702 R sont idéales pour le traitement et l’analyse des échantillons du corps humain dans les applications de diagnostic in vitro.
6225.00€ - 6385.00€
Spécification
Type | Centrifuge |
---|---|
Capacité | 4 x 90 ml |
Vitesse max. | 4,400 tr/min |
Alimentation électrique | 230 V, 50 Hz |
Plage de températures | 10 à 40°C |
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10194444
|
Eppendorf™
5703000322 |
Rotor modèle A-4-38, adaptateurs pour tubes de prélèvement sanguin de 13 / 16 mm |
6385.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-07-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
12689355
|
Eppendorf™
5703000420 |
Rotor modèle A-4-38, adaptateurs pour tubes coniques de 15 / 50 ml |
6225.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-07-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Centrifugeuse réfrigérée pour les échantillons thermosensibles
- Vitesse maximale : 3,000 ×g (4,400 tr/min)
- Compact pour s’adapter à chaque paillasse de laboratoire
- Fonctionnement très silencieux pour un environnement de travail agréable
- Faible hauteur d’accès pour faciliter le chargement et le déchargement des échantillons
- Fonction de freinage en douceur pour ralentir l’accélération et le freinage
- Séparation des cellules optimisée par centrifugation en gradient
- La fonction “À un tr/min défini” démarre le minuteur lorsque la vitesse de rotation sélectionnée a été atteinte pour les cycles de centrifugation reproductibles
- Le verrou empêche les réglages involontaires
- La chambre du rotor en acier inox est antirouille et facile à nettoyer
- Détection de déséquilibrage électronique pour une sécurité maximale
- Fonction FastTemp™ pour un prérefroidissement rapide
- Le refroidissement continu maintient une température constante à la fin du cycle – vos échantillons restent au frais
- La fonction d’arrêt ECO se déclenche après 8 heures d’inactivité pour réduire la consommation d’énergie et prolonger la durée de vie du compresseur
- Deux touches de programmation pour stocker les procédures de routine
- Le chauffage actif garantit une excellente précision de la température pendant tout le cycle de la centrifugation (uniquement modèle 5702RH)
Spécification
Centrifuge | |
4,400 tr/min | |
10 à 40°C |
4 x 90 ml | |
230 V, 50 Hz | |
36 kg |