Learn More
Greiner Bio-One Pipettes sérologiques stériles 5 ml
Conception pipetage antigoutte avec une clarté optique élevée et une précision maximale.
312.32€
Spécification
Matériau | PS |
---|---|
Stérilité | Stérile |
Graduée | Oui |
Graduations | 1/10 |
Volume (métrique) | 5 mL |
Code produit | Marque | Type d’emballage | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type d’emballage | Price | Quantity & Availability | |||||
10018810
|
Greiner Bio-One
606107 |
En vrac |
312.32€
500 pièces |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- PS de haute qualité
- Transparent, graduation facilement lisible
- Volume accru par les graduations négatives
- Bandelette verticale de couleur pour une plus grande facilité de lecture du volume
- Matériau filtrant fibreux synthétique pour la protection contre
Specifications
PS | |
Oui | |
5 mL |
Stérile | |
1/10 | |
Pipette sérologique |