Learn More
Invitrogen™ Tampon PCR vert Platinum™ II (5X)
Tampon PCR Invitrogen™ 5X Platinum II Green pour une utilisation rapide et facile de PCR
Marque:  Invitrogen™ 14966123
Informations supplémentaires : Poids : 0.03970kg
Code produit. 16697075
  • 116.00€ / 1 kit
En stock
pour voir le stock disponible 
Includes: 4 x 1,25 ml de tampon PCR 5X Platinum II Green
Description
Description
L’ADN polymérase Invitrogen™ Platinum™ Taq II Hot Start à démarrage à chaud permet l’hybridation d’amorce universelle et une PCR rapide et simple grâce à sa combinaison unique d’un tampon innovant, de Taq modifié haute performance et de la technologie de démarrage à chaud numéro un du marché.
  • Tampon innovant : permet un protocole universel d’hybridation d’amorces en isostabilisant les structures duplex amorce-modèle
  • Taq modifié : confère un cycle rapide et une tolérance aux inhibiteurs courants
  • Technologie de démarrage à chaud Platinum : améliore la spécificité, la sensibilité et les rendements ; permet une préparation de la réaction à température ambiante
  • Tampon Green en option : réduit l’erreur de pipetage lors du chargement direct du gel
Applications :
  • Génotypage
  • PCR à haut débit
  • Modèles riches en GC
  • PCR rapide
  • Amplification d’échantillons avec une pureté sous-optimale
  • PCR directe avec du sang
  • PCR à partir d’ADN extrait d’échantillons de FFPE
  • PCR de colonie
  • PCR à partir de gènes d’ARNr 16S bactériens
Spécification
Spécification
Tampon PCR vert 5X Platinum II, 4 x 1,25 ml
Conserver à -20°C dans un congélateur sans gel.
Polymérase d’ADN à démarrage à chaud Platinum II Taq
Tampon PCR
4 x 1,5 mL
Tube
Rapide
5X
Promotions
Utilisation exclusivement réservée à la recherche