Learn More
Acide 6-[3-(diméthylamino)propoxy]pyridine-3-boronique pinacol ester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11996091
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
918643-56-8
C16H27BN2O3
306.21
MFCD06797989
QWJUJXPYTLOKRL-UHFFFAOYSA-N
n,n-dimethyl-3-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl oxy propan-1-amine, 2-3-n,n-dimethylamino-propoxy pyridine-5-boronic acid, pinacol ester, n,n-dimethyl-3-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yloxy propan-1-amine, dimethyl-3-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-pyridin-2-yloxy-propyl-amine, dimethy 3-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-22-yloxy propyl amine, dimethyl 3-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl oxy propyl amine, n,n-dimethyl-3-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2-pyridinyl oxy-1-propanamine
17998906
N,N-diméthyl-3-[5-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine-2-yl]oxypropan-1-amine
CN(C)CCCOC1=NC=C(C=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
918643-56-8
C16H27BN2O3
306.21
MFCD06797989
QWJUJXPYTLOKRL-UHFFFAOYSA-N
n,n-dimethyl-3-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl oxy propan-1-amine, 2-3-n,n-dimethylamino-propoxy pyridine-5-boronic acid, pinacol ester, n,n-dimethyl-3-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yloxy propan-1-amine, dimethyl-3-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-pyridin-2-yloxy-propyl-amine, dimethy 3-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-22-yloxy propyl amine, dimethyl 3-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl oxy propyl amine, n,n-dimethyl-3-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2-pyridinyl oxy-1-propanamine
17998906
N,N-diméthyl-3-[5-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine-2-yl]oxypropan-1-amine
CN(C)CCCOC1=NC=C(C=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 6-[3-(Dimethylamino)propoxy]pyridine-3-boronic acid pinacol ester
Point de fusion 34°C to 37°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Quantité 5 g
Poids de la formule 306.21
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 6-¢3-(Dimethylamino)propoxy!pyridine-3-boronic acid pinacol ester
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.