Learn More
Ester de pinacol de l’acide 6-(4-fluorophényl)pyridine-3-boronique, 95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7029677
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
1073354-81-0
C17H19BFNO2
299.15
MFCD09037494
CTCLIEHCPOJNSW-UHFFFAOYSA-N
2-4-fluorophenyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 6-4-fluorophenyl pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-4-fluorophenyl-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, pyridine, 2-4-fluorophenyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl
44755190
2-(4-fluorophenyl)-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CN=C(C=C1)C1=CC=C(F)C=C1
1073354-81-0
C17H19BFNO2
299.15
MFCD09037494
CTCLIEHCPOJNSW-UHFFFAOYSA-N
2-4-fluorophenyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 6-4-fluorophenyl pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-4-fluorophenyl-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, pyridine, 2-4-fluorophenyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl
44755190
2-(4-fluorophenyl)-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CN=C(C=C1)C1=CC=C(F)C=C1
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Used in organic synthesis. Les esters boroniques sont largement utilisés pour réaliser des réactions de couplage croisé.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 6-(4-Fluorophenyl)pyridine-3-boronic acid pinacol ester
Quantité 250 mg
Poids de la formule 299.15
Pourcentage de pureté 95%