missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

6,7-diméthoxy-4(3H)-quinazolinone, 97 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-7039519
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
13794-72-4
C10H10N2O3
206.20
MFCD01570147
DMSRMHGCZUXCMJ-UHFFFAOYSA-N
6,7-dimethoxy-3,4-dihydroquinazolin-4-one, 6,7-dimethoxyquinazolin-4 3h-one, 6,7-dimethoxyquinazolin-4-ol, 6,7-dimethoxy-3,4-dihydroquinazoline-4-one, 6,7-dimethoxy-3h-quinazolin-4-one, 6,7-dimethoxy-4 1h-quinazolinone, 6,7-dimethoxy-4 3h-quinazolinone, 6,7-dimethoxyquinazolin-4 1h-one, 6,7-dimethoxy-4-quinazolone, 6,7-dimethoxy-quinazolin-4-ol
1501878
6,7-diméthoxy-1H-quinazolin-4-one
COC1=C(OC)C=C2C(=O)N=CNC2=C1
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
13794-72-4
C10H10N2O3
206.20
MFCD01570147
DMSRMHGCZUXCMJ-UHFFFAOYSA-N
6,7-dimethoxy-3,4-dihydroquinazolin-4-one, 6,7-dimethoxyquinazolin-4 3h-one, 6,7-dimethoxyquinazolin-4-ol, 6,7-dimethoxy-3,4-dihydroquinazoline-4-one, 6,7-dimethoxy-3h-quinazolin-4-one, 6,7-dimethoxy-4 1h-quinazolinone, 6,7-dimethoxy-4 3h-quinazolinone, 6,7-dimethoxyquinazolin-4 1h-one, 6,7-dimethoxy-4-quinazolone, 6,7-dimethoxy-quinazolin-4-ol
1501878
6,7-diméthoxy-1H-quinazolin-4-one
COC1=C(OC)C=C2C(=O)N=CNC2=C1

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 6,7-Dimethoxy-4(3H)-quinazolinone
Quantité 1 g
Poids de la formule 206.2
Pourcentage de pureté 97%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'