Learn More
6-Amino-3-méthyl-1,3-benzoxazol-2(3H)-one, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4187306
104.00 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
99584-10-8
C8H8N2O2
164.16
MFCD07801206
FPNLXQSOWBNXCN-UHFFFAOYSA-N
6-amino-3-methyl-3h-benzooxazol-2-one, 6-amino-3-methyl-1,3-benzoxazol-2 3h-one, 6-amino-3-methyl-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-2-one, 6-amino-3-methyl-3-hydrobenzoxazol-2-one, 6-amino-3-methylbenzoxazol-2-one, 2 3h-benzoxazolone, 6-amino-3-methyl, 6-amino-3-methylbenzo d oxazol-2 3h-one
6486006
6-amino-3-méthyl-1,3-benzoxazol-2-one
CN1C(=O)OC2=CC(N)=CC=C12
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
99584-10-8
C8H8N2O2
164.16
MFCD07801206
FPNLXQSOWBNXCN-UHFFFAOYSA-N
6-amino-3-methyl-3h-benzooxazol-2-one, 6-amino-3-methyl-1,3-benzoxazol-2 3h-one, 6-amino-3-methyl-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-2-one, 6-amino-3-methyl-3-hydrobenzoxazol-2-one, 6-amino-3-methylbenzoxazol-2-one, 2 3h-benzoxazolone, 6-amino-3-methyl, 6-amino-3-methylbenzo d oxazol-2 3h-one
6486006
6-amino-3-méthyl-1,3-benzoxazol-2-one
CN1C(=O)OC2=CC(N)=CC=C12
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 6-Amino-3-methyl-1, 3-benzoxazol-2(3H)-one
% min. CAS 88.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 148°C to 151°C
Couleur Brun clair
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 88% min. (HPLC)
Conditionnement Bouteille en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 164.17
Pourcentage de pureté 90%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 6-Amino-3-methyl-1,3-benzoxazol-2(3H)-one
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.