Learn More
Ester méthylique d’acide 6-aminonicotinique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-2690880
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
36052-24-1
C7H8N2O2
152.15
MFCD00797844
JACPDLJUQLKABC-UHFFFAOYSA-N
methyl 6-aminonicotinate, 6-aminonicotinic acid methyl ester, 6-amino-nicotinic acid methyl ester, methyl6-aminonicotinate, 2-amino-5-methoxycarbonyl pyridine, methyl 2-amino-5-pyridinecarboxylate, 3-pyridinecarboxylic acid, 6-amino-, methyl ester, methyl 2-aminopyridine-5-carboxylate, 6-aminopyridine-3-carboxylic acid methyl ester
737487
6-aminopyridine-3-carboxylate de méthyle
COC(=O)C1=CN=C(C=C1)N
36052-24-1
C7H8N2O2
152.15
MFCD00797844
JACPDLJUQLKABC-UHFFFAOYSA-N
methyl 6-aminonicotinate, 6-aminonicotinic acid methyl ester, 6-amino-nicotinic acid methyl ester, methyl6-aminonicotinate, 2-amino-5-methoxycarbonyl pyridine, methyl 2-amino-5-pyridinecarboxylate, 3-pyridinecarboxylic acid, 6-amino-, methyl ester, methyl 2-aminopyridine-5-carboxylate, 6-aminopyridine-3-carboxylic acid methyl ester
737487
6-aminopyridine-3-carboxylate de méthyle
COC(=O)C1=CN=C(C=C1)N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 6-Aminonicotinic acid methyl ester
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 159°C to 160°C
Couleur Beige-Jaune à Blanc ou Rose
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Poids de la formule 152.15
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 6-Aminonicotinic acid methyl ester
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.